MXRPA4VP1
Protocollo di convalida per il sistema di rivelazione e conta Milliflex Rapid
The Milliflex Rapid Detection/Enumeration System validation protocol makes validation faster, easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Categoria di servizi: servizi di convalida
Applicazioni
Il protocollo di di validazione del sistema di rilevazione e conta Milliflex Rapid rende più veloce e più facile il processo di convalida e fa in modo che le prestazioni del sistema rimangano conformi alle specifiche convalidate.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany