MXQP0WUS1
Power Supply for Milliflex® Quantum Reader
Milliflex® Quantum Rapid Detection System power supply for United States
Sinonimo/i:
For rapid detection of microbial contamination in filterable samples, suitable for bioburden testing, Power Supply- United States
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
304 stainless steel plate
polypropylene funnel(s)
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
applicazioni
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali