Key Documents
MWTC
Millipore
Cassetta di trasferimento a umido mPAGE® Mini
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NA.32
Confezionamento
pkg of 1 pack
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Descrizione generale
La cassetta di trasferimento a umido mPAGE® Mini è un pezzo di ricambio per il sistema di trasferimento a umido mPAGE® Mini (MWTS).
Il sistema di trasferimento a umido mPAGE® Mini (MWTS) dispone di due cassette porta-gel per il trasferimento elettroforetico di proteine da mini gel a membrane blotting in PVDF o nitrocellulosa utilizzando il tampone di trasferimento mPAGE® o un tampone di trasferimento compatibile.
Compatibilità
Compatibile con il sistema di trasferimento a umido mPAGE® Mini.
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany