Documenti fondamentali
MSNUPSD50
Millipore
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Sinonimo/i:
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
DNA purification: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Dimensione pori
pore sizeproprietary
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Research Category
Nucleic acid
Stato fisico
Color Code: Clear
Altre note
Automation Compatible: Yes
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany