Documenti fondamentali
MSHAWGT48
Millipore
Campionatori MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per analisi della carica batterica e dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
packed
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il campionatore Monitor Millipore MicropreSure® si usa per campionare e filtrare liquidi in un sistema chiuso per minimizzare il rischio di falsi positivi a causa di contaminazione fortuita durante il campionamento in ambiente di produzione. Grossi volumi possono essere filtrati subito o lentamente in un tempo più lungo. Concepito per l′uso su linee di processo sotto pressione o campionamento da raccoglitori. L′apparato MicropreSure® resiste a pressioni fino a 3 bar. I campioni liquidi vengono filtrati dalla membrana microporosa dell′apparecchio MicropreSure® , ingresso e scarico sono sigillati dopo la filtrazione per riportarli al laboratorio senza rischio di contaminazioni. Si accede alla membrana semplicemente togliendo il coperchio superiore della MicropreSure® e si trasferisce ai terreni di coltura per incubazione ed enumerazione microbica. La membrana quadrettata bianca di diametro 47 mm è realizzata in esteri misti di cellulosa (MCE) con grado di filtrazione 0,45 μm, confezionata sfusa.
Applicazioni
Il campionatore Millipore MicropreSure® si usa per la carica microbica e l′analisi delle acque con il metodo della filtrazione. Dispositivo di campionamento di rapido impiego per analizzare acqua di classe farmaceutica, acque municipali, acque in bottiglia, vino, birra e bibite.
Caratteristiche e vantaggi
  • Costruzione chiusa per un campionamento accurato
  • Rapido e sicuro per raccogliere dati di processo e analisi microbiologiche.
  • Analizza volumi più grandi
  • Campionamento da lotti o in continuo
  • Nessun bisogno di manipolazioni o sterilizzazioni
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2