MMDRNTUBE
Tubi di scarico MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® systems
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Confezionamento
pack of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® systems
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica con livelli altissimi di produttività, affidabilità e rispetto dei requisiti regolatori. La pompa MILLIFLEX OASIS® è una pompa a vuoto di nuova generazione per l′analisi dell′acqua e della carica microbica in contesti farmaceutici. ®
Applicazioni
La pompa per il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nell′ambito delle analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany