MFHL20SB3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 200
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)