Key Documents
MD0HC01FS1
Millipore
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod
D0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.11 m 2 surface area
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
0.11 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
39-69 mg/m2
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
720-1260 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
D0HC
Descrizione generale
La matrice Millistak+® per filtrazione di profondità è disponibile in un formato scalabile monouso che assicura una maggiore flessibilità in virtù di un design modulare unico nel suo genere. La matrice Millistak+® MD0HC10FS1 è disponibile in un formato POD ad alta capacità di misura 32 cm (alt.) x 62 cm (lung.) ed una superficie di filtrazione pari a 0,11 m2.
Questa serie di matrici di grado D0HC assicura prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità, perfetta per applicazioni di chiarificazione primaria. I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica.
Il sistema di Pod Millistak+® è perfetto per un′ampia varietà di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, come colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti o di E. coli, E. Coli rinaturato, terreni di coltura, vaccini, proteine del plasma e siero plasmatico.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nuovo sistema di Pod Millistak+®, potrete incrementare la vostra produttività e ridurre la durata dei cicli di filtrazione.
L′installazione e la preparazione del sistema di Pod sono semplici e dirette. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Applicazioni
Chiarificazione primaria immediatamente all′esterno del bioreattore
Caratteristiche e vantaggi
  • Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
  • Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
  • La matrice Millistak+ HC dual-action migliora la prefiltrazione e riduce le operazioni di chiarificazione
  • Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Una concezione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
  • Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
  • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
  • L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Grado del filtro: D0HC
Mediante 24 ore di bagno statico in 10 L di acqua pura dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 L di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice (10 L/ft2):
Sodio: <3,0 mg/ft2
Calcio: <0,7 mg/ft2
Magnesio: <0,2 mg/ft2
Mercurio: <0,01 mg/ft2
Cromo: <0,01 mg/ft2
Alluminio: <0,01 mg/ft2
Potassio: <0,01 mg/ft2
Piombo: <0,01 mg/ft2
Arsenico: <0,01 mg/ft2
Cobalto: <0,01 mg/ft2
Ferro: <0,01 mg/ft2
Manganese: <0,01 mg/ft2
Titanio: <0,01 mg/ft2
Zinco: <0,01 mg/ft2
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Carbonio organico totale (TOC) residuo: dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e risciacquo con acqua pura in 100 L/m2 di area di superficie del terreno
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 litri di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice (10 L/ft2)
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di ammollo statico in acqua pura (acqua DI di tipo 1) post autoclave (1 ciclo di 60 minuti a 123 °C) e risciacquo con acqua pura in 100 L/m2 di area di superficie del terreno
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13