Key Documents
MBPKMNKIT
Milli-Q
staffa di installazione a muro
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Sinonimo/i:
Staffa di installazione a muro Biopak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Sterilità
0.2 μm filtered
Caratteristiche
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
BioPak® C
Parametri
5 °C temp. range (35 °C)
Resistività
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impurezze
<10 cfu/mL bacterial count
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<500 ppb
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
Compatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il kit staffa per il montaggio a muro è un accessorio dei sistemi per la purificazione dell′acqua comprensivo di tutti i componenti necessari per l′adeguate installazione dell′unità filtrante BioPak® C.
microbiological filter, does not remove ALP (as expected. Ultrafiltration is efficient for ALP removal)
Applicazioni
Da impiegare con i sistemi per la purificazione dell′acqua AFS®, AFS® E e AFS® D.
Componenti
  • Staffa di metallo con strisce adesive
  • Adattatore con codolo ¼” GazF - 8 mm
  • Riduttore a T 8 mm – 6 mm
  • Gomito 8 mm – 6 mm (qtà: 2)
  • Foglietto di istruzioni per l′installazione
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany