MABX8414
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1054
suitable for ELISA, suitable for western blot
Sinonimo/i:
SARS-CoV-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1054, monoclonal
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2