MABT64
Anti-Nectin-4/PVRL4 Antibody, clone N4.61
clone N4.61.2, from mouse
Sinonimo/i:
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N4.61.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVRL4(81607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Anaysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Nectin-4/PVRL4 in ductal carcinoma tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Ductal carcinoma tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1