MABT1569
Anti-Dystrophin MANEX4850E Antibody, clone 8C5
Sinonimo/i:
DMD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C5, monoclonal
PM
calculated mol wt 426.75 kDa
observed mol wt ~430 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... DMD(1756)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human muscle tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dystrophin in Human muscle tissue extract, but not in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Dystrophin in Immunofluorescence applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dystrophin in Western Blotting applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Dystrophin in Immunohistochemistry applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9) e2112546119).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1