MABT1503
Anti-PGM5 (Aciculin) Antibody, clone 14F8
clone 14F8, from mouse
Sinonimo/i:
Aciculin, Phosphoglucomutase-like Protein 5, PGM-RP
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14F8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, rat, bovine, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
frog, avian, porcine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGM5(5239)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PGM5 (Aciculin) in Immunoprecipitation applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Immunofluorescence applications (Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Immunohistochemistry applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Western Blotting applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
ELISA Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in ELISA applications (Molt, S., et. al. (2014). J Cell Sci. 127(Pt 16):3578-92).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PGM5 (Aciculin) in mouse heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1