MABT1498
Anti-ZDHHC13 Antibody, clone 26D1
clone 26D1, from mouse
Sinonimo/i:
Palmitoyltransferase ZDHHC13, EC: 2.3.1.22, Huntingtin-interacting protein 14-related protein, HIP14-related protein, Huntingtin-interacting protein HIP3RP, Putative MAPK-activating protein PM03, Putative NF-kappa-B-activating protein 209, Zinc finger DH
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
26D1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC13(54503)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ZDHHC13 in A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1