MABT1497
Anti-P40 (TP63) Antibody, clone 11H1
clone 11H1, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, P51
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP63(8626)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected P40 (TP63) in A431 cell lysate.