MABT100
Anti-Girdin Antibody, CT, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Girdin, Akt phosphorylation enhancer, Coiled-coil domain-containing protein 88A, G alpha-interacting vesicle-associated protein, GIV, Girders of actin filament, Hook-related protein 1, HkRP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10E6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCDC88A(55704)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in COS-7 cell lysate.
Qualità
Wesetern Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected Girdin in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1