MABS62
Anti-GREB1 Antibody, clone GREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
Sinonimo/i:
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GREB1Ab, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GREB1(9687)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Hnatyszyn, H., et al. 2009). Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
Signaling
Apoptosis & Cancer
Hormones & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GREB1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
MCF-7 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1