MABS508
Anti-GOT1 Antibody, clone 1F5.2
clone 1F5.2, from mouse
Sinonimo/i:
Cysteine aminotransferase, cytoplasmic, Cysteine transaminase, cytoplasmic, cCAT, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, Transaminase A, Aspartate aminotransferase, cytoplasmic, cAspAT, GOT1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F5.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOT1(2805)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GOT1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1