MABS455
Anti-GLEPP1 Antibody, extracellular domain, clone 1B4
clone 1B4, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O, Glomerular epithelial protein 1, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-U2, PTPase U2, Ptpro
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ptpro(50677)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GLEPP1, extracellular domain in rat isolated glomeruli tissue lysate (Fukuda, A., et al. (2012). J Am Soc Nephrol. 23:1351–1363).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected GLEPP1, extracellular domain in glomeruli of rat kidney tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1