Key Documents
MABS453
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-axin2, clone cond4-1D5
clone cond4-1D5, from rat
Sinonimo/i:
Axin-2, Axin-like protein, Axil, Conductin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
cond4-1D5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AXIN2(8313)
Descrizione generale
Axin2, o proteina di inibizione delle axin 2, è un inibitore della via di trasduzione del segnale di Wnt che modula negativamente (down-regulation) le proteine beta-catenina e APC fosforilandole. Mutazioni a carico di axin2 sono correlate a difetti di riparazione degli appaiamenti errati e sono state riscontrate nel cancro colorettale (CRC) e nella sindrome associata a oligodontia e a cancro colorettale (ODCRCS). L′espressione di axin2 è presente nel tessuto cerebrale e nei linfoblasti.
Specificità
Questo anticorpo monoclonale riconosce sia l′axin2 endogena che quella sovraespressa e non mostra reattività crociata con axin1
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente alla proteina axin2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Apoptosi & cancro
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo alla concentrazione di 20 μg/mL ha permesso di rivelare la proteina axin2 in cellule HeLa, HEK293 e NIH-3T3.
Western blotting: un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha rivelato la proteina axin2 in linee cellulari SW 480.
Questo anticorpo anti-axin2, clone cond4-1D5, è convalidato per l′uso in Western blotting e immunocitochimica per la rivelazione della proteina axin2.
Sottocategoria di ricerca
Modificazioni post-traduzionali generali
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule HCT116.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1 μg/mL ha permesso di rivelare la proteina axin2 in 10 µg di lisato di cellule HCT116.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~95 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ute Schaal et al.
International journal of colorectal disease, 28(11), 1469-1478 (2013-05-25)
Aberrant activation of the Wnt/β-catenin pathway plays a major role in the development of colorectal carcinoma (CRC). Axin 2 is a key protein of this pathway and is upregulated in CRC. Here, we investigated RNA- and protein expression of axin