MABS2217
Anti-Syntaxin 5 Antibody
purified antibody, clone 1G11, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G11, monoclonal
PM
calculated mol wt 34 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, human, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1