MABS2030
Anti-IRP2 Antibody, clone 3B11
clone 3B11, from mouse
Sinonimo/i:
Iron-responsive element-binding protein 2, IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IREB2(3658)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IRP2 in Western Blotting applications (Yoshinaga, M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(8):1614-1630).
Signaling
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IRP2 in human kidney tissue sections.