MABS1929
Anti-hLYVE-1 Antibody, clone 8C
clone 8C, from mouse
Sinonimo/i:
Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP-1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LYVE1(10894)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected hLYVE-1 in Western Blotting applications (Banerji, S., et. al. (1999). J Cell Biol. 144(4):789-801; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected hLYVE-1 in Flow Cytometry applications (Lawrance, W., et. al. (2016). J Biol Chem. hLYVE-1; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected LYVE1 (Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1) in lysate from wild-type and LYVE transfected HEK293T cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1