MABS1927
Anti-CD173 and CD174 Antibody, clone BRIC 231
clone BRIC 231, from mouse
Sinonimo/i:
Fucosylated histo-blood group antigens H type 2/Lewis Y, Clone BRIC 231
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BRIC 231, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD173 CD174 in Flow Cytometry applications (Cao, Y., et. al. (2001). Glycobiology. 11(8):677-83).
Signaling
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD173 CD174 in KG1 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1