Documenti fondamentali
MABS1920
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IRF-9, clone 6F1-H5
clone 6F1-H5, from mouse
Sinonimo/i:
Interferon regulatory factor 9, IFN-alpha-responsive transcription factor subunit, ISGF3 p48 subunit, Interferon-stimulated gene factor 3 gamma, ISGF-3 gamma, Transcriptional regulator ISGF3 subunit gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F1-H5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Non deve reagire con
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Irf9(16391)
Descrizione generale
Fattore di regolazione dell′interferone 9 (UniProt: Q61179; detto anche IRF-9, subunità del fattore di trascrizione IFN-alfa-responsivo, subunità ISGF3 p48, fattore 3 gamma del gene stimolato dall′interferone, ISGF-3 gamma, regolatore della trascrizione ISGF3 subunità gamma) è codificato dal gene Irf9 (noto anche come Isgf3g) (Gene ID: 16391) nelle specie murine. IRF-9 è un fattore di trascrizione che media la trasduzione del segnale dell′interferone-alfa e beta. Contiene un dominio di legame al DNA caratterizzato da un cluster di cinque triptofani (tryptophan pentad repeat). In seguito al legame dei succitati interferoni ai recettori di superficie cellulare, vengono attivate le JAK chinasi (Tyk2 e JAK1) con conseguente fosforilazione in tirosina di STAT1 e STAT2. Quindi IRF-9 si associa al dimero STAT1:STAT2 fosforilato per formare il complesso del fattore 3 del gene stimolato dall′interferone (ISFG3) che, in seguito alla traslocazione nel nucleo, si lega all′elemento di risposta stimolato da interferone (ISRE) attivando la trascrizione dei geni stimolati dall′interferone. Nei topi, l′ablazione di IRF-9 risulta bloccare la proliferazione e la migrazione delle cellule muscolari lisce vascolari (VSMC) e attenua l′ispessimento intimale in risposta a una lesione. Di contro, è stato riportato che una “gain of function” di IRF-9 promuove la proliferazione e la migrazione delle VSMC che esacerba il restringimento delle arterie. (Rif.: Zhang, SM et al (2015). Nat Commun. 6:6882).
Specificità
Il clone 6F1-H5 rivela il fattore di regolazione dell′interferone 9 (IRF-9) di 51 kDa nelle specie murine. Può anche rivelare varianti più corte di IRF-9.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Versione ricombinante più lunga (465 amminoacidi, lunghezza intera) del fattore di regolazione dell′interferone 9 murino con tag His.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo ha determinato l′immunoprecipitazione della cromatina in macrofagi derivati da midollo osseo wild-type o knock-out per IRF-9 (non indotti o trattati con IFN-beta). (Dati per gentile concessione del Prof. Thomas Decker, Ph.D., Università di Vienna, Austria).
L′anticorpo anti-IRF-9, clone 6F1-H5, N° Cat. MABS1920, è un anticorpo monoclonale di topo che permette di rivelare il fattore di regolazione dell′interferone 9 (IRF-9). È stato testato per l′uso nei saggi di immunoprecipitazione della cromatina e di Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto splenico di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare IRF-9 in 10 µg di lisato di tessuto splenico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~51 kDa. 44,61 kDa calcolato. In alcuni lisati si possono osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nasiha S Ahmed et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(1) (2022-01-06)
Macrophages induce a number of inflammatory response genes in response to stimulation with microbial ligands. In response to endotoxin Lipid A, a gene-activation cascade of primary followed by secondary-response genes is induced. Epigenetic state is an important regulator of the