MABS1286
Anti-EPO-R Antibody, clone BCO-3H2
clone BCO-3H2, from rat
Sinonimo/i:
Erythropoietin receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BCO-3H2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPOR(2057)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunoprecipitation applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunofluorescence applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EPO-R in Western Blotting applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EPO-R in 10 µg of UT-7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2