Documenti fondamentali
MABS1215
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-calpaina I/II, subunità grande, clone 1D10A7
ascites fluid, clone 1D10A7, from mouse
Sinonimo/i:
Calpain-1 catalytic subunit, Calcium-activated neutral proteinase 1, CANP 1, Calpain mu-type, Calpain-1 large subunit, Cell proliferation-inducing gene 30 protein, Micromolar-calpain, muCANP, Calpain I/II large subunit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D10A7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, rabbit, monkey, chicken
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPN1(823)
Descrizione generale
Le calpaine I & II sono cistein-proteasi intracellulari distribuite in numerosi tessuti e cellule. Sono note anche come mu- & m-calpaina, rispettivamente, in riferimento al loro fabbisogno di calcio, con la calpaina I attiva a concentrazioni micromolari di Ca+2 e la calpaina II a concentrazioni millimolari. Entrambe le calpaine sono composte da una subunità catalitica (80 kDa), la subunità grande, e da una subunità regolatoria (30 kDa), la subunità piccola; ciascuna subunità nella zona C-terminale contiene un dominio avente un elevato grado di omologia con la calmodulina. Quando il Ca2+ si lega a questi domini calmodulina-simili, le calpaine vengono attivate per la catalisi sia della degradazione proteolitica di un substrato, sia dell'autolisi. Nell'uomo sono state identificate quattordici subunità grandi (calpaina 1-3 & 5-15 codificate dai geni CAPN1-3 & 5-15) e due subunità piccole codificate dai geni CAPNS1 & CAPSN2. La subunità piccola 1 della calpaina, codificata da CAPNS1, è conosciuta anche con il nome di calpaina 4. Ad oggi, le calpaine I & II sono ancora i membri meglio caratterizzati della famiglia delle calpaine. La calpaina, inizialmente definita come “proteasi neutra attivata dal calcio” (CANP), è stata rilevata nel cervello, nel cristallino e in altri tessuti. In seguito, si è adottato il nome “calpaina”, un ibrido derivato da due proteine ben note all'epoca, la calmodulina e la papaina.
Specificità
Il clone 1D10A7 rileva la subunità catalitica grande (80K), ma non quella regolatrice piccola (30K), della mu-calpaina (calpaina I) e della m-calpaina (calpaina II), con un'affinità circa 7 volte superiore verso la m-calpaina rispetto alla mu-calpaina.
Immunogeno
M-calpaina purificata da muscolo scheletrico di coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rileva CAPN1 utilizzando questo anticorpo monoclonale di topo anti-calpaina I/II, subunità grande, clone 1D10A7, N° Cat. MABS1215, convalidato per Western blotting e immunocitochimica.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo diluito 1:20.000 ha rivelato la calpaina-2 ricombinante umana e la calpaina-1 con mutazione C115S.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo diluito 1:20.000 ha rivelato la calpaina, subunità grande, su lisato di tessuto di milza di ratto.
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la calpaina, subunità grande, su fibroblasti embrionali di topo (MEF) (Yamada, M., et al. (2009). Nat Med. 15(10):1202-1207).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la calpaina, subunità grande, in una preparazione citosolica di tessuto corticale di ratto (Blomgren, K., et al. (1995). Brain Res. 684(2):143-149).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato le subunità grandi di mu e m-calpaina in tessuti di coniglio, scimmia, uomo e ratto (Kawashima, S., et al. (1998). Biol Chem. 379(2):201-204).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la calpaina, subunità grande, in omogenati di cristallino di ratto normale & catarattoso (Inomata, M., et al. (2009). Nat Med. 15(10):1202-1207).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la calpaina, subunità grande, in cellule MEF (Yamada, M., et al. (2009). Nat Med. 15(10):1202-1207).
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto polmonare di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:20.000 ha rilevato la calpaina, subunità grande, su lisato di tessuto polmonare di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 80 kDa, osservato. In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
IgG2aκ monoclonali di topo in liquido ascitico con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Y Kasai et al.
Journal of biochemistry, 100(1), 183-190 (1986-07-01)
Fifteen hybridomas secreting antibodies against calcium-activated neutral protease (CANP), especially those for rabbit muscle mCANP with low calcium sensitivity, have been produced by the cell fusion technique. Eight of the monoclonal antibodies belong to the class IgG1, one to the
Masami Yamada et al.
Nature medicine, 15(10), 1202-1207 (2009-09-08)
Lissencephaly is a devastating neurological disorder caused by defective neuronal migration. LIS1 (official symbol PAFAH1B1, for platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform 1b, subunit 1) was identified as the gene mutated in individuals with lissencephaly, and it was found to regulate cytoplasmic