MABS1202
Anti-MKK7/SKK4 Antibody, clone 3F6.5
clone 3F6.5, from mouse
Sinonimo/i:
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, c-Jun N-terminal kinase kinase 2, MAP kinase kinase 7, MAPK/ERK kinase 7, MAPKK 7, MEK 7, JNK-activating kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, Stress-activated protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6.5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K7(5609)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected MKK7/SKK4 in HeLa, HepG2, and NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MKK7/SKK4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1