Documenti fondamentali
MABS1163
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CSF-1R/CD115, clone FER216
clone FER216, from mouse
Sinonimo/i:
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CD115, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FER216, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF1R(1436)
Descrizione generale
Il recettore per il fattore 1 di stimolazione delle colonie dei macrofagi (EC 2.7.10.1; UniProt P07333; chiamato anche CD115, recettore per CSF-1, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, proto-oncogene c-Fms) nell'uomo è codificato dal gene CSF1R (noto anche come CSFR, FMS, HDLS) (Gene ID 1436). CSF1R è una tirosin-chinasi della famiglia dei recettori per CSF1/PDGF che media la trasduzione del segnale del fattore 1 di stimolazione delle colonie dei macrofagi (M-CSF1) e di IL-34, fungendo da recettore per queste due citochine. CSF1R ha un ruolo importante nella differenziazione, nel reclutamento e nell'attivazione dei macrofagi nei tessuti. I macrofagi associati a tumore (TAM) sono stati associati a sopravvivenza nel linfoma di Hodgkin classico (cHL) e in altri tipi di linfomi. CSFR1 in forma iperfosforilata è presente nel tessuto ottenuto da cHL, il che evidenzia l'importanza del sistema di trasduzione del segnale CSF1/CSF1R nel reclutamento dei TAM. Inizialmente, la proteina CSF1R contiene una sequenza peptidica segnale (aa 1-19), la cui scissione porta alla forma matura della proteina singola transmembrana di tipo I caratterizzata da une regione extracellulare (aa 20-517), un segmento transmembrana (aa 518-538) e una regione citoplasmatica (aa 539-972) contenente il dominio chinasico (aa 582-910).
Specificità
Il clone FER216 reagisce con il dominio extracellulare di CSFR1 umano, ma non con il dominio extracellulare di FGFR1 umano. Il clone FER216 ha permesso di rivelare il CSFR1 umano a ~100 kDa in estratti di tessuto tonsillare umano normale e di linfoma di Hodgkin classico (cHL), oltre a un'ulteriore banda a ~150 kDa corrispondente alla forma fosforilata di CSFR1 in estratti di tessuto ottenuto da cHL (Martín-Moreno, A.M., et al. (2015). PLoS One. 2015 Jun 12;10(6):e0125203).
Immunogeno
Epitopo: dominio extracellulare.
IgG1 umane anti-dominio extracellulare di CSF-1R/CD115 umano ricombinante marcate con tag Fc.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-CSF-1R/CD115, clone FER216, è mirato contro CSF-1R per l′uso nei saggi di Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Citochine & recettori delle citochine
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare CSF-1R/CD115 in 10 µg di lisato di tessuto tonsillare umano.
Qualità
Valutata mediante Western Blotting in lisato di tessuto di colon umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare CSF-1R/CD115 in 10 µg di lisato di tessuto di colon umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 107 kDa. In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1