MABS1161
Anti-PYCR1 Antibody, clone 2D9.1
clone 2D9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1, mitochondrial, PYCR1, P5C reductase 1, P5CR 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PYCR1(5831)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PYCR1 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1