MABS1135
Anti-GNAQ Antibody, clone 8A11.1
clone 8A11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAQ(2776)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
G-proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GNAQ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1