MABN92-AF555
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF1(199)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2