MABN834
Anti-SOD1 Antibody (ALS mutant), clone MS785
clone MS785, from rat
Sinonimo/i:
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1, SOD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MS785, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD1(6647)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
and Immunoprecipitation.
Western Blotting Analysis: A representative lot SOD1 in transfected HEK293 cells (Fujisawa, T., et al. (2012). Ann Neurol. 72: 739–749).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SOD1 in transfected HEK293 cells (Homma, K., et al. (2013). Ann Neurol. Cell. 52:1-12).
Immunocytochemistry (ICC): A representative lot of this antibody detected SOD1-G93A in HEK293 cells overexpressing G93A, but not the wild-type SOD1. (Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Immunohistochemistry (IHC): A representative lot of this antibody detected SOD1-G93A in the anterior horns of spinal cord tissue sections of SOD1G93A-transgenic mice, but not non-transgenic mice. ((Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SOD1 in 1 µg of transfected HEK293 with SOD1 mutant and HEK293 control lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1