MABN670
Anti-LCN1 Antibody, clone 10B10
ascites fluid, clone 10B10, from mouse
Sinonimo/i:
TP, PMFA, Lipocalin-1, Tear lipocalin, Tlc, Tear prealbumin, Von Ebner gland protein, VEG protein, LCN1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCN1(3933)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected LCN1 in human prostate tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LCN1-hIgGFc in LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
HEK293 and LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates