MABN639
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 1E8
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Amyloid βA4, clone 1E8 (Amino Terminus) Antibody, clone 1E8, 1 mg/mL, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Western Blotting. (Wiltfang, et al. 2001; Serneels, et al. 2009; Maler, et al. 2007).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Immunoprecipitation. (Wiltfang, et al. 2001; Maler, et al. 2007).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid βA4 in human Alzheimer′s brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid repeated freeze / thaw cycles.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1