MABN476
Anti-Paris/ZNF746 Antibody, clone N196/16
clone N196/16, from mouse
Sinonimo/i:
Zinc finger protein 746, Parkin-interacting substrate, PARIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N196/16, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF746(155061)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Paris/ZNF746 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1