MABN453
Anti-CHRDL1 Antibody, clone 10C9.3
clone 10C9.3, from mouse
Sinonimo/i:
Chordin-like protein 1, Neuralin-1, Neurogenesin-1, Ventroptin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C9.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHRDL1(91851)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CHRDL1 in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected CHRDL1 in 200 µg of human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1,000 dilution from a representative lot detected CHRDL1 in human retina, human cerebellum, rat cerebellum, and rat cerebral cortex tissue.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1