MABN356
Anti-FKBP4 Antibody, clone 2H9.1
clone 2H9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, PPIase FKBP4, 51 kDa FK506-binding protein, FKBP51, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, FKBP-52, 59 kDa immunophilin, p59, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP59, HSP-binding immunophilin, HBI, Immunophi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FKBP4(2288)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FKBP4 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1