MABN323
Anti-Ermin Antibody, clone 160
clone 160, from mouse
Sinonimo/i:
Ermin, Juxtanodin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
160, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ermn(77767)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Ermin in certain mouse brain and optic nerve sections (Brockschnieder, D., et al. (2006). J Neurosci. 26(3):737-762).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ermin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1