MABN2426M
Anti-TrpV2 Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
Sinonimo/i:
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, hamster, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A reperesentative lot detected TrpV2 in Immunoprecipitation applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV2 in 10 µg of PC12 cells treated with NGF 7S (100 ng/72 hours).
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1