MABN2396M
Anti-GCAP1 Antibody, clone 6B12
clone 6B12, from mouse
Sinonimo/i:
Guanylyl cyclase-activating protein 1, Guanylate cyclase activator 1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B12, monoclonal
Reattività contro le specie
porcine, bovine, human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Guca1A(14913)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected GCAP1 in mouse retina.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GCAP1 in human retina tissue.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GCAP1 in C57BL/6 mouse retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1