MABN2302
Anti-ARHGAP11B Antibody, clone 3758-A37-5
Sinonimo/i:
Inactive Rho GTPase-activating protein 11B, Rho-type GTPase-activating protein 11B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3758-A37-5, monoclonal
PM
calculated mol wt 30.25 kDa
observed mol wt ~30 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ARHGAP11B(89839)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGAP11B in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B, but not in lysate from wild-type COS-7 cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Immunofluorescence application (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9; Heide, M., et al. (2020). Science. 369(6503):546-550).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Western Blotting applications (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1