MABN1602
Anti-PIT-1 (POU1F1) Antibody, clone 8B6.1
clone 8B6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Pituitary-specific positive transcription factor 1, GHF-1, Growth hormone factor 1, PIT-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU1F1 (5449)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIT-1/POU1F1 in 10 µg of human pituitary tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1