MABF939
Anti-IFNAR1 Antibody, clone 4G8
clone 4G8, from mouse
Sinonimo/i:
Interferon alpha/beta receptor 1, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-R-1, Type I interferon receptor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNAR1(3454)
Categorie correlate
Descrizione generale
phosphorylated by p38 MAP kinase in response to non-IFN stimuli, including the PERK-dependent unfolded protein response (UPR), ligation of pattern recognition receptors (PRRs), or through signaling via other inflammatory cytokines or growth factors including VEGF, IL-1β and TNFα. Encephalitic flaviviruses antagonize IFN-I signaling by inhibiting IFNAR1 surface expression, where the viral nonstructural protein 5 (NS5) targets cellular prolidase (PEPD) that is required for IFNAR1 maturation and accumulation.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a loss of HEK293 cell surface IFNAR1 immunoreactivity following lentivirus-mediated cellular IFNAR1 shRNA delivery (Lubick, K.J., et al. (2015). Cell Host Microbe. 18(1):61-74).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected IFNAR1 on the surface of K562 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1