MABF851
Anti-ERAP1 Antibody, clone 16A7.1
clone 16A7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1, A-LAP, Adipocyte-derived leucine aminopeptidase, Aminopeptidase PILS, ARTS-1, Endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing, PILS-AP, Puromycin-insensitive leucyl-specific aminopeptidase,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16A7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERAP1(51752)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ERAP1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1