MABF607
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), violetFluor® 450, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RA3-6B2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
violetFluor®
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.