MABF577
Anti-CD4 Antibody (mouse), APC-Cy7, clone RM4-5
clone RM4-5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
APC-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM4-5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd4(12504)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.