MABF470
Anti-Ly-6G Antibody (mouse), FITC, clone 1A8
clone 1A8, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6G(546644)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.