MABF369
Anti-CD11c Antibody (human), PE-Cy7, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3.9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (1 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAX(3687)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Non trovi il prodotto giusto?