MABF3201
Anti-MART-1/Melan-A Antibody, clone A103
Sinonimo/i:
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A103, monoclonal
PM
calculated mol wt 13.16 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MLANA(2315)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in SK-MEL-28 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MART-1 in SK-MEL-28 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MART-1 in Western Blotting applicaiton. (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12); 5915-9).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MART-1/Melan-A in Immunohistochemistry applications (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12);5915-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1